Principaux documents
Z260762
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 20 L (5 gal)
Synonyme(s) :
carboys, jerricans, plastic jerry cans
1 EA
360,00 $
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
360,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
closure size
53B
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2242-0050
H × l × L
229 mm × 445 mm × 305 mm
Capacité
20 L (5 gal)
Description générale
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries