Principaux documents
Z260754
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 10 L (2.5 gal)
Synonyme(s) :
carboys, jerricans, plastic jerry cans
1 EA
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
closure size
53B
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2242-0025
H × l × L
191 mm × 368 mm × 229 mm
Capacité
10 L (2.5 gal)
Description générale
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries