Principaux documents
Z256331
Wrap-it ties
L 7 1/2 in.
Synonyme(s) :
tie wrap, wrap tie
250 EA
86,00 $
86,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
86,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
86,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Paramètres
50 lb tensile strength
Longueur
7 1/2 in.
Description générale
Self-locking, one-piece nylon construction. Excellent for securing rubber septa to bottles and flask joints, attachment of tubing to hose barbs or glassware, and for closing plastic bags or drum liners. Use with Wrap-it tie installing tool.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.