Principaux documents
Z408468
Sigma-Aldrich
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 5/16 - 1/2in., green wheel
1 EA
44,30 $
44,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
20121904
Nomenclature NACRES :
NB.51
44,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
barbed ends
Caractéristiques
fits tubing 5/16 - 1/2in.
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Couleur
green wheel
Description générale
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Informations légales
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP