Principaux documents
Z249602
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
1 EA
2 640,00 $
2 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 640,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
2 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
H totale
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC