Principaux documents
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
1 EA
1 650,00 $
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 650,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
325 mL
Catégories apparentées
Description générale
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC