Principaux documents
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Matériaux
circles
porcelain
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66196
Hauteur
24 mm
Capacité
35 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
60 mm
D.E. de la partie supérieure
60 mm
Description générale
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.