Principaux documents
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Synonyme(s) :
213413409
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
use paper diam. 70 mm
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
220 mL
P de la plaque/du plateau
73 mm
Description générale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences