Principaux documents
BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
Synonyme(s) :
Filter, Filter funnel
1 EA
186,00 $
186,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
186,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
186,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 465424
Capacité
125 mL
Diam. du filtre
6 cm
Dimension de pores
10-16 μm
Catégories apparentées
Description générale
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG