Principaux documents
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Synonyme(s) :
213412207
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
use paper diam. 45 mm
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
70 mL
P de la plaque/du plateau
48 mm
Description générale
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences