Principaux documents
Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
1 EA
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41101500
Nomenclature NACRES :
NB.74
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Branson 100-410-176
Capacité de la cuve
9.2 L
Catégories apparentées
Description générale
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 250 mm x 190 mm x 150 mm.
Informations légales
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.