Principaux documents
Z183377
Foil/poly bag
size 2 in. × 4 in.
1 PKG
67,00 $
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
67,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.35
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 75 ea
Taille
2 in. × 4 in.
Épaisseur
5 mil
Description générale
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Good morning, Can these pouches be sealed using a vacuum heat sealer? Thank you
    1 answer
    1. The pouches can be vacuum sealed. Prior to vacuum sealing ensure that the items in the bag do not have any sharp points that could puncture the film.