Principaux documents
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
1 EA
779,00 $
779,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
779,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
779,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Taille du flacon/de la fiole
250 mL
Description générale
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.