Principaux documents
Z215996
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Cowie 010.224
Description générale
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).