Principaux documents
Z214671
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
1 EA
743,00 $
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
743,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Joint
center joint: ST/NS29/42
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6957-52
Capacité
5,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.