Principaux documents
Z214663
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Joint
center joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6957-32
Capacité
3,000 mL
Description générale
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.