Z214655
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Joint
center joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6957-20
Capacité
2,000 mL