Principaux documents
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Synonyme(s) :
240463
200 EA
413,00 $
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EA
413,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 200 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON®
Raccords
thread for 15-415
Description générale
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Caractéristiques et avantages
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.