Documents
Z203238
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset adapter
With drip-tip, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Joint
joint: ST/NS29/32
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC