Principaux documents
Z178489
Tubing connectors
size 118 mm × 67 mm, "T"
12 EA
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
163,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F19657-0000
Taille
118 mm × 67 mm
Catégories apparentées
Description générale
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).