Principaux documents
Z167525
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Liebig condenser
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
1 EA
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
165,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
P
Joint
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Longueur
100 mm
Catégories apparentées
Description générale
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.