Principaux documents
Z167444
Sigma-Aldrich
Vacuum distillation adapter with threaded 14/20 joints
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 14/20
1 EA
139,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
139,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.43
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
B
Joint
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.