CLS31770125EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 170-220 μm
Synonyme(s) :
Corning® 31770
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Caractéristiques
cap
Fabricant/nom de marque
Corning 31770-125EC
Capacité
125 mL
Diam. × H
38 mm × 248 mm
Dimension de pores
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)