Z166421
Quantofix® test strips
Nitrite (NO2-)
About This Item
Produits recommandés
Description
range mg/L 0, 1, 5, 10, 25, 50
semi-quantitative
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Macherey-Nagel
Couleur
white to red-violet change
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
- Fast; dip and read
- No apparatus needed, only single test stick for analysis
- Highly specific; interferences can be eliminated by precipitation or masking
- Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm