Documents
11746081001
Roche
Nitrites/Nitrates, test colorimétrique
sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring
Synonyme(s) :
Nitrate, Nitrite, Test colorimétrique
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Utilisation
sufficient for ~64 assays
Conditionnement
pkg of 1 tests (5 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Application(s)
water monitoring
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Linéarité
La méthode est linéaire sur l′intervalle de 0,02 mg à 5,00 mg de nitrites ou de nitrates/litre de solution d′échantillon.
Limite de détection : 0,02 mg/l de nitrites ou de nitrates.
Spécificité
Dans les conditions prévues, la nitrate réductase réagit spécifiquement avec les ions nitrate.
Application
Méthode semi-micro de détermination des nitrites et/ou nitrates dans l′eau, les eaux usées, les échantillons environnementaux, les matériaux végétaux, les aliments, les médicaments, les produits cosmétiques et les échantillons biologiques. Le test colorimétrique des nitrites/nitrates a été utilisé dans une étude destinée à estimer les effets in vivo de l′huile de myrte (Myrtii oleum) sur les enzymes antioxydantes telles que la catalase et la superoxyde dismutase chez des lapins atteints de diabète alloxanique et des lapins diabétiques normoglycémiques.
Conditionnement
1 combinaison de test constituée de 5 éléments.
Notes préparatoires
Solution de travail : Préparation des solutions
  • Utiliser le contenu du flacon n°1 non dilué ; l′amener entre 15 et 25 °C avant emploi.
  • Placer une pastille de coenzyme dans un bécher et la dissoudre dans 3 ml de solution du flacon n°1. Retirer la pastille de coenzyme à l′aide de la pince fournie à cet effet. La solution ainsi obtenue, correspondant au mélange réactionnel n°2, suffit pour réaliser 12 déterminations des nitrates ; l′amener entre 15 et 25 °C avant emploi.
  • Préparer la solution n°3 en dissolvant le contenu d′un flacon n°3 dans 0,7 ml d′eau doublement distillée.
  • Utiliser le contenu d′un flacon n°4 non dilué.
  • Utiliser le contenu d′un flacon n°5 non dilué.
Conditions de stockage (solution de travail) :
  • Préparer le mélange réactionnel n°2 juste avant emploi.
  • La solution de nitrate réductase est stable entre 2 et 8 °C pendant 2 semaines.
  • La solution de réactif coloré I est stable entre 2 et 8 °C pendant 3 mois.
  • La solution de réactif coloré II est stable entre 2 et 8 °C pendant 3 mois.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Potassium phosphate buffer, stabilized, pH 7.5
  • NADPH, tablets, each containing NADPH and stabilizers
  • Nitrate reductase, lyophilized, 8 U
  • Color Reagent I, consisting of sulfanilamide and stabilizers
  • Color Reagent II, consisting of N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride and stabilizers
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Emma Gracia-Lor et al.
Chemosphere, 87(5), 453-462 (2012-01-10)
A survey on the presence of pharmaceuticals in urban wastewater of a Spanish Mediterranean area (Castellon province) was carried out. The scope of the study included a wide variety of pharmaceuticals belonging to different therapeutical classes. For this purpose, 112
Aylin Sepici-Dincel et al.
Journal of ethnopharmacology, 110(3), 498-503 (2006-11-15)
In this study we aimed to evaluate the in vivo effects of myrtle oil (myrtii oleum) on the antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and catalase, the levels of malondialdehyde in liver tissues as an index of lipid peroxidation and