Principaux documents
Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Synonyme(s) :
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
100 EA
74,90 $
1000 EA
357,00 $
74,90 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Changer de vue
100 EA
74,90 $
1000 EA
357,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.71
74,90 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Matériaux
aluminum
circles
Conditionnement
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
60 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
70 mm
Description générale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1