Principaux documents
Z154849
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
1 PKG
38,60 $
38,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
38,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.71
38,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
circles
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
20 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
43 mm
Description générale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).