Principaux documents
Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
1 EA
87,00 $
87,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
87,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
With button
Caractéristiques
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 806803
Diam. × L
10 mm × 440 mm