Principaux documents
Z180564
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 40 mm
1 EA
20,60 $
20,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
20,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8082-02
Larg. × L
19 mm × 40 mm
Description générale
Eliminates flip-over problem.