Principaux documents
Z126004
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
1 EA
194,00 $
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
194,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/42
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8042117
Description générale
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
Informations légales
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.