Principaux documents
SYNF42441L
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F42441L, 3-neck round flask
1 EA
338,00 $
338,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
338,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
338,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Joint
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F42441L
Capacité
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Description générale
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.