Principaux documents
Z125350
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
1 EA
60,20 $
60,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
60,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
60,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
A
Joint
joint: ST/NS10/18
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 502824
D.I. du filetage
6.5 mm
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange