Principaux documents
Z561487
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-250 °C, L 325 mm, immersion L 25 mm
1 EA
123,00 $
123,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
123,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
123,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Joint
joint ST/NS10/30
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-250 °C
Longueur
325 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1