Principaux documents
Z123609
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
1 EA
110,00 $
110,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
110,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
KBr
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 4 mm
Transmittance
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.53 (at 2 μm)
Description générale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.