Principaux documents
Z115509
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 2 in.
1 EA
58,50 $
58,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
58,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
58,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
polyester tape
Conditionnement
roll of 32.9 m
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13453-0020
Largeur
2 in.
Épaisseur
1 mil
Catégories apparentées
Description générale
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP