Principaux documents
Z112119
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
KBr, Undrilled
Synonyme(s) :
32mm Circular Cell Pane
1 EA
130,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
KBr
Conditionnement
pkg of (contains 1 window)
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
32 mm × 3 mm
Description générale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders