Principaux documents
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
25 G
162,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
162,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Chaîne SMILES 
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
Clé InChI
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for serum cholesterol determination.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)