WHA10463032
Filtres pour seringue Whatman® Spartan®, certifiés pour CLHP
Spartan 13 mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.45 μm, with Mini-Tip outlet, 500/pk
Synonyme(s) :
Z671231, disposable syringe filters
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 500
Fabricant/nom de marque
Whatman 10463032
Whatman Article No. 28415795 (US reference)
Diamètre
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet (with mini tip)
outlet fitting Mini-tip
Adéquation
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Filtrations de solutions aqueuses et organiques pour la CLHP avec des résultats reproductibles
- Purification des solutions aqueuses et organiques
- Filtration des solutions de protéines
Caractéristiques et avantages
- Filtres prêts à l′emploi munis d′une membrane hydrophile à faible adsorption protéique en cellulose régénérée
- Excellente résistance chimique contre les solvants aqueux et organiques utilisés pour la CLHP.
- Les filtres à seringue SPARTAN sont testés et validés comme ne contenant pas de substances capables d′absorber les rayons UV aux longueurs d′onde de 210 et 254 nm dans l′eau, le méthanol et l′acétonitrile.
- 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip
- 13 mm de diamètre, avec volume mort extrêmement faible < 10 μl
Avantages
- Polyvalent : peut être utilisé pour n′importe quelle application exigeant une membrane résistante aux substances chimiques, hydrophile et à faible fixation des protéines
- Qualité documentée, lot après lot, et uniformité pour garantir des résultats reproductibles
- 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip ; idéal pour la filtration dans des petits flacons d′échantillons