Principaux documents
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
pb
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
woody; fruity; citrus
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter