Principaux documents
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.41
Numéro FEMA:
4786
Code UNSPSC :
12164502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; waxy
Chaîne SMILES 
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clé InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable