Principaux documents
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
W367000-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
244,00 $
1 KG
3 510,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W367000-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
244,00 $
1 KG
3 510,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.29
Numéro FEMA:
3670
Beilstein:
1776172
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
natural (US)
Concentration
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Densité
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
vegetable
Chaîne SMILES 
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
Clé InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.89 °C - closed cup