Principaux documents
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Synonyme(s) :
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
W425633-SAMPLE
188,00 $
25 G
313,00 $
100 G
876,00 $
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W425633-SAMPLE
188,00 $
25 G
313,00 $
100 G
876,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro FEMA:
4256
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro Flavis :
16.103
Nomenclature NACRES :
NA.21
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
brown; roasted
Chaîne SMILES 
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
Clé InChI
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3