Principaux documents
W398311
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, FG
Synonyme(s) :
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
3983
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.398
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; waxy; herbaceous
Qualité:
FG
Halal
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Halal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥93%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; herbaceous
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
Clé InChI
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3