Principaux documents
W369020
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl lactate, Lactic acid cis-3-hexenyl ester
W369020-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
214,00 $
500 G
833,00 $
1 KG
1 480,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W369020-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
214,00 $
500 G
833,00 $
1 KG
1 480,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro FEMA:
3690
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.545
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Mentha spicata L.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.444
n20/D 1.446 (lit.)
pb
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
green; leafy; melon; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup