Principaux documents
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
Synonyme(s) :
Isoamyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.21
Numéro FEMA:
3858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.171
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4432 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup