Principaux documents
W377406
Sigma-Aldrich
Théaspirane
mixture of cis and trans, ≥85%
Synonyme(s) :
(±)-Théaspirane, 2,6,10,10-Tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]déc-6-ène
W377406-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
419,00 $
1 KG
2 960,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W377406-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
419,00 $
1 KG
2 960,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.31
Numéro FEMA:
3774
Beilstein:
1424383
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10515
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.098
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 178/2002
Essai
≥85%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; cooling; woody; herbaceous; camphoraceous
Chaîne SMILES 
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Clé InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • "Age" of tea: The impact of long-term storage on the aroma of Tuo tea and age prediction : cette étude évalue l'évolution du profil aromatique du thé Tuo dans le cadre d'une conservation à long terme, en identifiant la théaspirane comme composé volatil clé. La stabilité de la théaspirane et son impact sur l'arôme du thé le rendent important pour comprendre les processus de vieillissement et améliorer les méthodes de contrôle qualité du thé (Chen et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Goût détectable à 10 ppm
Odeur détectable à 1,0 %
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : l′aronie noire, le raisin, le vin blanc, les framboises, le jus de fruit de la passion et la chérimole.
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux usages alimentaires hors UE ou aux activités de R&D. Produit non destiné à la vente au détail.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)