Documents
W375420
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro FEMA:
3754
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.811
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; nutmeg; fruity; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C