Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 117,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-527-2
Beilstein/REAXYS Number:
1242385
MDL number:
Assay:
97%
117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2
InChI key
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 71-74 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 62-64 °C (lit.) |
| functional group aldehyde, phenyl | functional group aldehyde, fluoro | functional group ether, hydroxyl, phenyl | functional group aldehyde, phenyl |
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 4397-53-9 | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe