Documents
W371203
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-octenoate
≥96%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro FEMA:
3712
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.299
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
89-91 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
CJBQSBZJDJHMLF-BQYQJAHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have