Principaux documents
W367605
Sigma-Aldrich
1-Ethylhexyl tiglate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
3-Octyl tiglate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Numéro FEMA:
3676
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.539
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
spicy
Qualité:
FG
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Plus de détails sur ce produit W367605 Contacter notre Service technique
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy
Chaîne SMILES 
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
Clé InChI
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup